Learn More
Heathrow Scientific Espátula de extremo redondo y extremo plano cónico, acero inoxidable
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Fabricado con alambre de acero inoxidable niquelado
- Acabado de espejo con extremos planos redondos y cónicos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Espátula, acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Extremo redondo, extremo cónico |
| Recubrimiento | Niquelado |
| Color | Plata |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de producto | Espátula |
| Acabado | Espejo |
| Para utilizar con (aplicación) | Polvos, material granular |
| Mostrar más |