Learn More
Spastazoline, MedChemExpress
Descripción
Spastazoline is a selective spastin (a microtubule-severing AAA protein) inhibitor, with an IC50 of 99 nM for Human spastin. Spastazoline can be used for cell division- and intracellular vesicle transport-related research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spastazoline |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2351882-11-4 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H30N8 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (261.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC(NC2=NC(N3CCN[C@H](C(C)C)C3)=NC4=C2C=CN4)=NN1 |
| Peso molecular (g/mol) | 382.51 |
| Mostrar más |