Learn More
(+)-Sparteine, TRC
Código de producto. 30137536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137536 50 mg 50 miligramos
30132870 100 mg 100 miligramos
30006470 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67950550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-08-0
Fórmula molecular C15 H26 N2
Peso molecular (g/mol) 234.38
Sinónimo 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, (7R,7aR,14R,14aS)-, 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, [7R-(7α,7aα,14α,14aβ)]-, Pachycarpine (6CI,8CI), (+)-Sparteine, 6α,7β,9β,11β-Sparteine, D-(+)-Sparteine, D-Sparteine, d-Sparteine
SMILES C1CCN2C[C@H]3C[C@H](CN4CCCC[C@@H]34)[C@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Sparteine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2096