Learn More
(-)-Sparteine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sparteine |
| CAS | 90-39-1 |
| Fórmula molecular | C15 H26 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, (7S,7aR,14S,14aS)-, 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, [7S-(7α,7aα,14α,14aβ)]-, Sparteine (6CI,8CI), (-)-Sparteine, 6β,7α,9α,11α-Pachycarpine, L-(-)-Sparteine, L-Sparteine, Lupinidin, Lupinidine, Spartein, l-Sparteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@@H]34)[C@H]2C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 234.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.2096 |