Learn More
Sulfato de Sparteína, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sparteine Sulfate |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)/t12-,13-,14-,15+;/m0./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.177 |