Learn More
(+)-Sparteine, MedChemExpress
Código de producto. 16419336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16419336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008350
MedChemExpress (+)-Sparteine is a natural alkaloid acting as a ganglionic blocking agent. (+)-Sparteine competitively blocks nicotinic ACh receptor in the neurons.
(+)-Sparteine is a natural alkaloid acting as a ganglionic blocking agent. (+)-Sparteine competitively blocks nicotinic ACh receptor in the neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Sparteine
CAS 492-08-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H26N2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 2.86 mg/mL (12.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12CCCCN1C[C@H]3C[C@@H]2CN4CCCC[C@@]34[H]
Peso molecular (g/mol) 234.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.38
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation