Learn More
(-)-Sparteine, MedChemExpress
Código de producto. 16459356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16459356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012185
MedChemExpress (-)-Sparteine is a natural alkaloid isolated from beans.
(-)-Sparteine is a natural alkaloid isolated from beans.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Sparteine
CAS 90-39-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H26N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (-)-Lupinidine
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (53.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.82 mg/mL (7.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12CCCCN1C[C@H]3[C@]4([H])CCCCN4C[C@@H]2C3
Peso molecular (g/mol) 234.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid