Learn More
Sparsentan, MedChemExpress
Código de producto. 16447428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16447428 10 mg 10 miligramos
16439907 5 mg 5 miligramos
16427406 100 mg 100 miligramos
16423586 25 mg 25 miligramos
16413457 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16447428
Marca: Medchem Express HY17621
MedChemExpress Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.
Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sparsentan
CAS 254740-64-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H40N4O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo RE-021 DARA-a
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C(CCCC)=NC4(CCCC4)C3=O)C=C2COCC)(NC5=NOC(C)=C5C)=O
Peso molecular (g/mol) 592.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.75
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation