Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio vertical antichispas con estantes
Código de producto. 17859096
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
344 L
394 L
558 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17859096 394 L cada uno
17809106 344 L cada uno
17849106 558 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17859096 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRFfg 4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00€
    2390.00€ / paquete de 1
    Ahorro 920.00€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Seguro, preciso y de ultra bajo consumo, interior sin chispas, almacenamiento en el frigorífico. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con interior sin chispas está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Frigorífico vertical de laboratorio sin chispas para almacenamiento de disolventes y reactivos, de alcance de una sola sección
  • Rango de temperatura de 3 °C a 16 °C, ± 3 °C de estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
  • exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
  • Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Este modelo está pensado para almacenamiento sin chispas
  • Interior sin chispas con certificación ATEX
  • Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Frigorífico Atex
Capacidad (métrico) 394 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) +5 °C
Estabilidad de la temperatura ±3 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Estantes 5
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, SRFfg 4001
Pantalla Control táctil, pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Línea de productos Rendimiento científico
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Ciclo de apagado temporizado
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Compatibilidad con vista inteligente Sí
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Vataje 120 W
Consumo energético 421 kWh/a