Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
17809106
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SRFFG3501
2840.06€ 2190.00€/ paquete de 1 Ahorro 650.06€ 22% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Seguro, preciso y de ultra bajo consumo, interior sin chispas, almacenamiento en el frigorífico. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con interior sin chispas está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Refrigerador de laboratorio vertical sin chispas para almacenamiento de solventes y reactivos, de acceso directo, de 1 sección
Rango de temperatura +3 a +°16 C, °estabilidad de temperatura +/- 3 C probada según EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial, refrigeración asistida por ventilador.
Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase
Este modelo está diseñado para el almacenamiento sin chispas.
Interior sin chispas con certificación ATEX
Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manija de palanca antimicrobiana
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.