Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
17889106
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SFFFG5501
Ofertas de fin de año en equipamiento Usar código promocional 28000
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Interior seguro, preciso y de ultra eficiencia energética, sin chispas, almacenamiento en congelador. Liebherr™ El congelador de laboratorio interior sin chispas está diseñado para aplicaciones de propósito general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar
Congelador vertical de laboratorio sin chispas para almacenamiento de disolventes y reactivos, de alcance y sección única
Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C, ± 5 °C de estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración estática con descongelación manual
Refrigerante R 290, clasificación de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
Este modelo está pensado para almacenamiento sin chispas
Interior sin chispas con certificación ATEX
Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
Accesorios: juego opcional de cajones
Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.