Learn More
Sparfloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16478226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478226 100 mg 100 miligramos
16442096 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0308
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sparfloxacin
Forma física Powder
CAS 110871-86-8
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22F2N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CI-978 AT-4140
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 50 mg/mL (127.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (8.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(N)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 392.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.4
Porcentaje de pureza 98.07%