Learn More
Sparfloxacin, 98%
Código de producto. 15497679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497679 1 g 1 g
15407689 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66358.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110871-86-8 | C19H22F2N4O3 | 392.41 g/mol
Targets a wide range of Gram-positive, Gram-negative, and mycoplasma species
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110871-86-8
Fórmula molecular C19H22F2N4O3
Peso molecular (g/mol) 392.41
Número MDL MFCD00869619
Clave InChI DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
Sinónimo sparfloxacin, zagam, esparfloxacino, sparfloxacine, sparfloxacinum, spara, sparfloxacine inn-french, sparfloxacinum inn-latin, spfx, esparfloxacino inn-spanish
PubChem CID 60464
ChEBI CHEBI:9212
Nombre IUPAC 5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)C1=C(F)C(N)=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sparfloxacin
Punto de fusión 265°C
Punto de ebullición 640°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 g
Beilstein 9170271
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 9mg/ml. Sparingly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder