Learn More
Lenz Laborglasintrumente Husillos de válvula de repuesto
Descripción
- Husillos de repuesto para tapones de válvula de aguja
- Material: PTFE (husillo), PP (tapón de rosca y dispositivo de retención)
- Fácil de cambiar
- Paquete: 1 unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Llaves de paso de válvula de aguja |