Learn More
VACUUBRAND Tubo de repuesto para VHC/VHCpro
Descripción
- Tubos de repuesto para VHC/VHCpro
- Tubos de silicona
- Venta por metro
- Mano de succión para sistemas de aspiración de fluidos BVC
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,12 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (imperial) | 3.28 ft. |
| Longitud global (métrico) | 1 m |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubos |