Learn More
SI Analytics™ Tubo de repuesto para TitroLine™ KF y TitroLine™ KF Trace
Código de producto. 10314971 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10314971 1 m cada uno
1 options
Código de producto. 10314971 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285226115
En stock
Artículo de repuesto/accesorio
  • Tubo de 1 m de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubo de repuesto para TitroLine KF y TitroLine KF Trace
Diámetro (métrico) 3 x 0,5 mm
Longitud (métrico) 1 m