Descripción
1 rodillo de tensión como accesorio para fijación
Información de órdenes
dimType
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 115/230 V |
| Tipo de producto | Rodillo tensor |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de Heidolph |