Learn More
Kartell™ Varilla de repuesto para base rectangular
Código de producto. 10468832
Change view
Click to view available options
Diámetro de la varilla (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la varilla (métrico) unitSize
10468832 12 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10468832 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0026400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La base rectangular para varilla de repuesto Kartell™ tiene 250 mm de largo y se puede atornillar a otra varilla para obtener la altura deseada.
  • La varilla tiene una longitud estándar de 250 mm
  • Las varillas pueden atornillarse entre sí para obtener la altura deseada
  • La varilla tiene 12 mm de diámetro
Especificaciones
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud de la varilla (métrico) 250 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12 mm
Tipo de producto Varilla de repuesto
Cantidad 1 unidad