Learn More
Testo™ Cabezal de medición de repuesto con tira de termopar para sonda de temperatura
Código de producto. 10409122
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -60 °C a +130 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10409122 De -60 °C a +130 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10409122 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0602 0092
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cabezal de medición de repuesto para sondas de envoltura de tubos (tipo TC K) permite la sustitución rápida y sencilla de su antiguo cabezal de medición en caso de daños, por ejemplo.
  • Cabezal de medición reemplazable con tira de termopar para sonda de temperatura con soporte de sujeción 0602 4592
  • Intervalo de medición:de -60 a +130 °C, brevemente hasta +280 °C
  • Simplemente extraiga el cabezal de medición antiguo con la tira de termopar y sustitúyalo por el cabezal de medición nuevo
Especificaciones
Interfaz Termopar de enchufe
Exactitud Clase 2 (de acuerdo con la norma EN 60584-2, la precisión de la clase 2 se refiere a entre -40 y +1200 °C)
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +130 °C
Longitud (métrico) 25,4 mm