Learn More
BRAND™ Tubo de llenado de repuesto
Código de producto. 10083933 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material: PVC
Código de producto.
10083933 Material: PVC
1 options
Código de producto. 10083933 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 11525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.55€
    4.40€ / paquete de 1
    Ahorro 0.15€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Tubos de repuesto para buretas automáticas y buretas automáticas compactas.
  • Fabricados con PVC
  • Transparente
  • Acoplamiento roscado del frasco con casquillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Longitud (métrico) 13,5 cm
Para utilizar con (equipo) Buretas automáticas y buretas automáticas compactas
Material PVC
Altura (métrico) 2 cm