Learn More
BRAND™ Punta de bureta de repuesto
Código de producto. 10727444 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
1,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10727444 1,2 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10727444 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 11515
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Punta de bureta de repuesto BRAND para su uso con buretas compactas, buretas automáticas y tituladores.
  • Fabricados con vidrio ámbar
  • Punta de repuesto
  • Para buretas de 25 ml y 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Longitud (métrico) 7,1 cm
Para utilizar con (equipo) Bureta compacta y automática de 25 y 50 ml
Material Vidrio borosilicatado (5.4)
Altura (métrico) 1,2 cm