Learn More
BRAND™ Punta de bureta de repuesto
Código de producto. 10626483 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10626483 25 ml cada uno
10434352 10 ml cada uno
10502423 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10626483 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 11511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.30€ / paquete de 1
    Ahorro 0.70€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para buretas compactas y automáticas
  • Vidrio Boro 3.3 transparente
  • Para usar con buretas compactas y buretas automáticas compactas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Material Vidrio borosilicatado (3.3)
    N.° por paquete 1
    Volumen del depósito (métrico) 25 ml