Learn More
Socorex™ Kit de piezas de repuesto, Socorex ™ para jeringa 187
Código de producto. 10633633
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 0,5 ml
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 10 ml
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10633633 Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 10 ml cada uno
10580943 Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 2 ml cada uno
10631903 Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 0,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10633633 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 1.187.7210
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Sustituya las piezas de montaje de la válvula de la jeringa de llenado del tubo 187 Sotorex™ si es necesario. Kits de piezas de repuesto Socorex™, jeringa 187 Socorex™ incluye todas las piezas de repuesto necesarias para la reparación/su
  • Piezas de repuesto para los modelos de jeringa de alimentación con tubo 187 de Socorex™ basados en el volumen de la jeringa.
  • Cada paquete incluye lo siguiente:
    • 2resortes
    • 2bolas
    • 2arandelas de válvula
    • 1 arandela de cilindro
Especificaciones
Incluye 2 resortes, 2 bolas, 2 arandelas de válvula, una arandela de cilindro
Tipo de producto Kit de piezas de repuesto
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 10 ml