Learn More
SPADNS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438766 50 g 50 g
11428766 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16933.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23647-14-5 | C16H10N2Na3O11S3+ | 571.408 g/mol
Sulfanilic acid azochromotrop is used as an indicator for complexometric determinations of zirconium and thorium. It is used as a reagent for drinking and wastewater analysis using Hach Method 8029, Fluoride, SPADNS Method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido sulfanílico azochromotrop se utiliza como indicador para las determinaciones complexométricas de circonio y torio. Se utiliza como reactivo para el análisis de agua potable y aguas residuales mediante el método Hach 8029, Fluoruro y SPADNS.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml) y etanol (1 mg/ml). Muy ligeramente soluble o insoluble en alcohol y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23647-14-5
Fórmula molecular C16H10N2Na3O11S3+
Peso molecular (g/mol) 571.408
Número MDL MFCD00003952
Clave InChI LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sulfanilic acid azochromotrope; 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt
PubChem CID 73658865
Nombre IUPAC trisidio;5-hidroxi-4-oxo-3-[(4-sulfofenil)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPADNS
Punto de fusión >300°C
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml),and ethanol (1mg/ml). very slightly soluble or insoluble in alcohol and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.41
Cantidad 50 g