Learn More
SCAT Bidones que ahorran espacio
Código de producto. 10314460 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10314460 335 x 65 x 330 mm cada uno
10059074 54 x 335 x 330 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314460 Proveedor SCAT N.º de proveedor 107998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.10€
    50.65€ / paquete de 1
    Ahorro 4.45€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Recipientes SCAT que ahorran espacio para su uso cuando el espacio del laboratorio es limitado, junto al sistema de HPLC, en espacios estrechos o cabinas de seguridad Los recipientes SCAT que ahorran espacio ofrecen los mismos estándares de seguridad que
  • Fabricados en polipropileno (PP) con rosca S50
  • La capacidad está estandarizada en 5 l.
  • Disponible de serie sin flotador u opcionalmente con un flotador para controlar el nivel
Los recipientes SCAT que ahorran espacio ofrecen una alternativa inteligente a los recipientes SCAT convencionales, ya que solo requieren una fracción del espacio que ocupan estos para su almacenamiento, sin que ello afecte a la capacidad.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Tamaño del tapón S50
Color Blanco (translúcido)
Descripción Sin control de nivel mecánico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 330 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para todos los fines, sistemas de seguridad SCAT
Material Polipropileno
Mouth Style Rosca S50
Tipo de producto Contenedor