Learn More
SP2509, MedChemExpress
Código de producto. 16481477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481477 50 mg 50 miligramos
16475268 10 mg 10 miligramos
16437987 5 mg 5 miligramos
16415936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12635
MedChemExpress SP2509 is a potent and selective antagonist of lysine specific demethylase 1 (LSD1) with an IC50 of 13 nM.
SP2509 is a potent and selective antagonist of lysine specific demethylase 1 (LSD1) with an IC50 of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SP2509
CAS 1423715-09-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20ClN3O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (75.36 mM)
SMILES O=C(N/N=C(C1=CC(Cl)=CC=C1O)\C)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCOCC3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 437.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.9
Porcentaje de pureza 97.72%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death