Learn More
SP187, MedChemExpress
Código de producto. 16482408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
16482408 5 mg 5 miligramos
16470209 10 mg 10 miligramos
16450726 20 mg 20 miligramos
16413199 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 16482408
Marca: Medchem Express HYU00160
MedChemExpress SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.
SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SP187
Forma física Solid
CAS 615253-61-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H33NO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MON-​DNJ UV4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (313.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)CCCCCCCCCOC
Peso molecular (g/mol) 319.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.44
Porcentaje de pureza 98.0%