Learn More
Heidolph™ Cabezal de bomba monocanal estándar SP
Código de producto. 10748021 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,6 mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10748021 1,6 mm cada uno
10683391 2,5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10748021
Marca: Heidolph™ 5234301000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendado para aplicaciones estándar
  • Recomendado para aplicaciones estándar
  • Los rodillos convexos no comprimen ni aplastan cultivos celulares orgánicos
  • El cabezal de bomba incluye rodamientos de bolas
  • Rodillos de acero inoxidable y poliamida
  • Dependiendo de la unidad y los tubos, el caudal oscila entre 2 y 4151 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 2,0 a 4151 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones estándares
Para utilizar con Bombas monocanal
Tamaño de los tubos 1,6 mm
Tipo Cabezal de bomba