Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ con 5 mm de diámetro externo Tubos de RMN económicos de alto rendimiento y pared fina
Código de producto. 15318668
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Modelo:
Wilmad GT-5MM-ECONOMÍA-7-5
Wilmad GT-5MM-ECONOMÍA-8-5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
15318668 203 mm Wilmad GT-5MM-ECONOMÍA-8-5 paquete de 5
15398658 178 mm Wilmad GT-5MM-ECONOMÍA-7-5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15318668 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000084
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Diseñados para su uso rutinario en todos los espectrómetros de RMN, los tubos de RMN económicos Wilmad se ajustan perfectamente a cualquier turbina de agitador y tienen un fondo de RMN de cero.
  • Tubo de muestra económico de 5 mm de diámetro exterior de alta calidad
  • La mejor tolerancia de OD en la industria y una pared un 30 % más gruesa que cualquier producto de la competencia
  • La inspección visual y física del 100% garantiza la calidad, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie.
  • Ajuste hermético en cualquier turbina de giro
  • Fondo mínimo de RMN
  • Fabricado en vidrio de borosilicato; cumple ASTM Norma E438 Tipo 1 Clase B, reconocida como N51A
  • El enfriamiento o calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos de RMN que involucran enfriamiento, calentamiento, muestras biológicas, multidimensionales, multinúcleos o técnicas DNP, consulte Wilmad Tubos de RMN de precisión
  • Fabricado en un ISO 9001:2008 USA instalación
Especificaciones
Longitud (métrico) 203 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras económico de RMN
Diámetro exterior (métrico) 4,947 ± 0,019 mm
Intensidad de campo 100 MHz
Para utilizar con (aplicación) Los tubos económicos solo se recomiendan para experimentos con moléculas orgánicas pequeñas (de un peso molecular de aprox. 500) y solo a temperatura ambiente.
Incluye Tubo y tapón desechable
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Cantidad 5/paq.
Modelo Wilmad GT-5MM-ECONOMÍA-8-5