Learn More
Bel-Art™ Cucharas de muestreo de mango largo
Descripción
Diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra, especialmente en recipientes de difícil acceso.
- Su mango largo permite alcanzar fácilmente tarros, frascos y otras zonas de difícil acceso
- Minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras
- Plástico de polipropieno con certificación de la FDA; seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 12/Pk. |
| Descripción | Surtido 3 de cada tamaño (0,25, 0,5, 1, 3 cucharaditas) |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra de tarros y frascos, minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras |
| Mostrar más |