Learn More
Bel-Art™ Cinta para sistema de etiquetado protector
Código de producto. 13435256
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
1,5 in
2 in
Cantidad:
2/paq.
3/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 2
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Cantidad unitSize
13435256 1 in 3/paq. paquete de 3
10373241 2 in - 1 PCS
13425256 1,5 in 2/paq. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13435256 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F134910100
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta para usar con Bel-Art™ Sistema de cinta de etiquetado protector (n.º de cat. 1186750)
  • La cinta transparente protege las etiquetas del congelador, autoclave, ácidos, álcalis y disolventes orgánicos.
  • Los resultados de las pruebas demuestran que la cinta permanece fijada de forma segura sin decolorarse después de ser esterilizada en autoclave durante °40 minutos °a 125 C (258 F), así como después de una semana en nitrógeno líquido a -196 °C (-321 °F).
  • Todos los tamaños de cinta son de 1 mil (0,001 in). de espesor de 1 milésima de pulgada (0,001 in) de adhesivo acrílico.
  • La cinta de polipropileno transparente ofrece una alta resistencia a los productos químicos y a la humedad; además de proporcionar una gran versatilidad para su uso en laboratorios de trabajos pesados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Transparente
Pantalla Consignación
Acabado Semisatinado
Formato Cinta
Material Polipropileno
Caras imprimibles Arriba
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Cinta de etiquetado de protección de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio de alta resistencia
Cantidad 3/paq.
Tamaño 1 in
Grosor (imperial) 1 mil
Dimensiones (L x An) 32.9 m x 25 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 32,9 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25 mm