Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cucharas de muestra económicas
Descripción
- Fabricadas con poliestireno de alto impacto, con certificación de la FDA y esterilizadas mediante irradiación gamma
- Incluyen forma de fondo plano para permitir su uso como navecilla de pesaje
- Disponibles en color blanco
- Disponibles en packs individuales para un único uso
- Incluye certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Fondo plano |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la recuperación de pequeñas muestras de volumen específico de polvos o líquidos; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados |
| Incluye | Certificado de procesamiento para la esterilización |
| Mostrar más |