Learn More
Bel Art™ Secador™ Gabinete desecador estándar, modelos horizontales 4.0 con dos estantes
Descripción
- Diseño atractivo y construcción robusta del Secador La línea de armarios desecadores asegura un almacenamiento fácil y confiable de productos sensibles a la humedad y a la luz.
- Durastar™ La construcción de copoliéster bloquea el 99% de la luz UV y resiste manchas, grietas y ataques químicos.
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50%, lo que los convierte en opciones excelentes para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos de investigación.
- Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior y tienen un diseño de sello patentado, pestillos de pestaña y presillas de seguridad para un candado o sellos a prueba de manipulaciones.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; Espacio para desecante debajo del estante inferior.
- El higrómetro de fácil visualización se encuentra en el frente de la puerta.
- El modelo horizontal 4.0 tiene un tamaño más ancho, una altura más baja y una puerta estilo horno abatible.
- Patentes de EE.UU.: 6.834.920; 7.318.630 y D474.626.
- Secador 1.0: 0,74 pies cúbicos de volumen interno, 16,3 L x 13,4 W x 8,4 in. H
- Secador 2.0: volumen interno de 1,16 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 12,4 in. H
- Secador 3.0: volumen interno de 1,55 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 16,4 in. H
- Secador 4.0: volumen interno de 1,87 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 20,4 in. H
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para gabinetes horizontales 4.0, n.° de fabricante 420740001 o Estante de repuesto para gabinetes verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.° de fabricante 420741001. Úselo con cartuchos desecantes números de fabricante 420450250, 420450200, 420480100.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Horizontal |
| Material | Copoliéster |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Abisagrado por la base y con juntas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250 |
| Incluye | Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta |
| Modelo | 4 |
| N.º de estantes | 2 |
| Mostrar más |