Learn More
Bel Art™ Secador™ Gabinete desecador estándar, modelo horizontal 1.0
Código de producto. 10086471
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Transparente con tapones de cierre azules
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10086471 Transparente cada uno
10760583 Transparente con tapones de cierre azules cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10086471 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F420710000
Fecha estimada de envoi: 24-05-2027
Construido de Durastar™ copoliéster. Los gabinetes desecadores estándar bloquean el 99% de la luz ultravioleta y son resistentes a las manchas, al agrietamiento y al ataque químico.
  • El modelo de color ámbar reduce la penetración de la luz visible más de un 50 % por lo que se convierte en la opción perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
  • Permite el apilado de hasta 3 unidades en altura para ahorrar espacio
  • Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F420450250, F420450200 y F420480100
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado a la izquierda y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250
Incluye Asas de transporte, cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones, higrómetro montado en puerta
Modelo 1
N.º de estantes 1
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Fijo perforado
Volumen (imperial) 0,75 pies cúb.
Dimensiones (L x An) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 centímetros)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 41,4 cm
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22,5 cm
Altura (imperial) 8,4 in
Altura de la abertura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 21,3 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm