Learn More
Bel-Art™ Puntas de repuesto para el bolígrafo Colony Counter
Código de producto. 10414742
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10414742 Negro 1 PCS
12366417 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10414742 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H378620100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de bolígrafo de repuesto se ajustan al contador de colonias Scienceware n.° de cat. 07910018.
  • Las puntas de marcador negras de larga duración funcionan en plástico o vidrio y son resistentes al aceite y al agua.
Especificaciones
Tipo de producto Punta de repuesto de bolígrafo
Tipo de pantalla LCD
Color Negro
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 4,6cm
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 1,9cm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de muestras preciso, perfecto para superficies de plástico y vidrio
Para utilizar con (equipo) Scienceware™ Contador electrónico de colonias, F378620002