Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de muestras de RMN con válvula de presión rápida (QPV) de 5 mm de diámetro exterior SP Scienceware™
Código de producto. 15318868
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
177,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15318868 177,8 mm cada uno
1 options
Debido a la naturaleza del vidrio, se debe extremar la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que un pequeño arañazo en la superficie del vidrio reduciría significativamente la resistencia a la tracción. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada
Código de producto. 15318868 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 663060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    172.48€ / paquete de 1
    Ahorro 4.52€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Debido a la naturaleza del vidrio, se debe extremar la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que un pequeño arañazo en la superficie del vidrio reduciría significativamente la resistencia a la tracción. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada
Includes
Adaptador de vacío, pistón y tubo de vidrio
Tubo de baja presión/vacío (LPV) ideal para experimentos de RMN anaerobios y herméticos al gas, además de ofrecer una solución de sellado cómoda libre de llama para muestras de líquidos volátiles o sensibles al aire
  • Un sistema de sellado sólido permite la acumulación de presión dentro de la muestra 
  • El pistón de PTFE sin grasa proporciona un sellado 100 % libre de contaminación
  • Rediseñado con una superficie de sellado 4 veces más grande, con la consiguiente eliminación de fugas y aumento considerable de la vida útil en comparación con los tubos J-Young tradicionales
  • El diseño simétrico axial garantiza la aplicación en experimentos con agitación
Especificaciones
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Longitud (métrico) 177,8 mm
Material Vidrio (tipo 1, clase A)
Tipo de producto Tubo de muestra de NMR de alta precisión
Descripción Tubo de muestra de RMN con válvula de presión rápida de precisión de pared media
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Modelo 524-QPV-7