Learn More
Bel-Art™ Tubos de muestreo de gas de polipropileno SP Scienceware™
Código de producto. 13576940
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
28,57 cm
31,75 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13576940 28,57 cm cada uno
10404311 31,75 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13576940 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F199550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    165.01€ / paquete de 1
    Ahorro 6.99€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Las perillas de muestreo de gases de polipropileno incluyen llaves de paso de polipropileno con tapones de PTFE Teflon™ de giro libre
  • Los extremos aceptan de 6,4 a 9,5 mm (de 0,25 a 3/8 in) Tubo de identificación.
  • El cuerpo del tubo mide 5,1 cm (2 in). de D.E. ×22,2 cm (8,75 in) largo
  • Las llaves de paso miden 6,4 cm (2,5 in). largo.
  • La presión máxima recomendada es de 15 psi
  • 10-922-5 tiene una llave de paso recta de 4 mm en un extremo y un septum de caucho de silicona montado en el racor de rosca en el otro extremo; este septum puede soportar varias inyecciones
  • Incluye seis septos
  • Longitud total de 29 cm
  • 10-922 tiene una llave de paso recta de 4 mm en cada extremo
  • Longitud total de 32cm (12,5 in)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Material Polipropileno
Tipo Perilla para muestreo de gases
Incluye Calibre recto de 0,4 cm, llave de paso de 6,35 cm (2,5 pulg) de longitud con tapones de PTFE Teflon™ de giro libre en un extremo y septum de caucho de silicona montado en accesorio roscado en el otro extremo, 6 septos
Diámetro interior del tubo (imperial) 0,25/0,37 pulg
Diámetro interior del tubo (métrico) Entre 0,64 y 0,95 cm
Longitud (imperial) 11,25 in
Longitud (métrico) 28,57 cm
Teflon™ es una marca comercial registrada de Chemours Company FC LLC utilizada bajo licencia por Bel-Arts Products, Inc.