Learn More
Bel-Art™ Tubos de muestreo de gas de polipropileno SP Scienceware™
Código de producto. 10404311
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
28,57 cm
31,75 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10404311 31,75 cm cada uno
13576940 28,57 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10404311 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F199530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    144.48€ / paquete de 1
    Ahorro 5.52€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Las perillas de muestreo de gases de polipropileno incluyen llaves de paso de polipropileno con tapones de PTFE Teflon™ de giro libre
  • Los extremos aceptan de 6,4 a 9,5 mm (de 0,25 a 3/8 in) Tubo de identificación.
  • El cuerpo del tubo mide 5,1 cm (2 in). de D.E. ×22,2 cm (8,75 in) largo
  • Las llaves de paso miden 6,4 cm (2,5 in). largo.
  • La presión máxima recomendada es de 15 psi
  • 10-922 tiene una llave de paso recta de 4 mm en cada extremo
  • Longitud total de 32cm (12,5 in)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Material Polipropileno
Tipo Perilla para muestreo de gases
Incluye Diámetro interior recto de 4 mm, 2,5 in Llaves de paso en L con giro libre Teflon™ Tapones de PTFE en cada extremo
Diámetro interior del tubo (imperial) 0,25/0,37 pulg
Diámetro interior del tubo (métrico) Entre 0,64 y 0,95 cm
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 31,75 cm
Teflon™ es una marca comercial registrada de Chemours Company FC LLC utilizada bajo licencia por Bel-Arts Products, Inc.