Learn More
Bel-Art™ Garrafa de polipropileno con espita
Código de producto. 30193455
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30193455 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 30193455 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F118460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    166.08€ / paquete de 1
    Ahorro 5.92€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Para almacenar y dispensar grandes lotes de medios de cultivo, agua destilada y otras soluciones.
  • Los garrafones de polipropileno resistentes, de grado FDA, cumplen con la norma 21 CFR 177.1520 para el contacto directo con alimentos y bebidas.
  • USP Certificado Clase VI para las exigencias de las industrias biotecnológica y farmacéutica.
  • Excelente resistencia química
  • Asas grandes para facilitar el transporte
  • Todos los componentes son esterilizables en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F): Al esterilizar en autoclave, no enrosque las roscas de la tapa.
  • La tapa de rosca de 83 mm incluye una junta de silicona incorporada para un sellado positivo.
  • El tapón moldeado admite espigones opcionales fáciles de usar y se encuentra a un nivel bajo dentro de la garrafa para un drenaje más completo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, 21CFR177.1520, FDA
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón De rosca
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar y dispensar grandes lotes de medios de cultivo, agua destilada y otras soluciones
Incluye Dos manijas grandes, espiga
Material Polipropileno
Mouth Style Ancha
Estilo de cuello De rosca
Tipo de producto Garrafón con llave
Forma Cilíndrico