Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Gradillas para tubos de ensayo esterilizables en autoclave
Código de producto. 10378084
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Posiciones:
21
24
40
60
90
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones unitSize
10378084 Azul 40 cada uno
10646195 Blanco 90 cada uno
15191395 Rojo 24 cada uno
15254453 Rojo 60 cada uno
15244453 Azul 60 cada uno
10625455 Blanco 40 cada uno
10646005 Rojo 90 cada uno
10476349 Blanco 60 1 PCS
11328643 Rojo 21 1 PCS
10206684 Azul 90 cada uno
10504904 Blanco 21 1 PCS
12652966 Azul 21 1 PCS
11388633 Blanco 24 cada uno
12662966 Rojo 40 1 PCS
10227263 Azul 24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10378084 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187470002
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Excelente alternativa a las rejillas de alambre, con ventajas de precio y ahorro de espacio sobre otras rejillas de plástico.
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Excelente alternativa a las rejillas de alambre, con ventajas de precio y ahorro de espacio sobre otras rejillas de plástico.
  • Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
  • Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
  • Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
  • Dispone de rejillas con filas numeradas y con letras para la identificación de tubos
  • Patas de interbloqueo que facilitan el apilamiento
  • El polipropileno resistente es esterilizable en autoclave con vapor °a 121 °C (250 °F).
  • Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
  • Los estantes rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 in). y cuentan con placas finales para etiquetado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (de 16 a 20 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 40
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Longitud (métrico) 24,59 cm
Longitud (imperial) 9,68 in
Anchura (imperial) 4,09 in
Altura (imperial) 2,51 in
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 6,4 cm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 10,4 cm