Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tapones para tubos de RMN con septos de caucho estancos a gases SP Scienceware™
Código de producto. 15358658
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15358658 Blanco paquete de 100
1 options
Código de producto. 15358658 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 660000080
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Diseñado para mantener un contacto excelente entre el vidrio y el caucho, el tapón de tubo de RMN con septos de caucho estancos al gas Wilmad-LabGlass mantiene un sellado hermético al tiempo que permite la inyección de muestras o reactivos.
  • Los septos de los tubos de RMN estancos a gases son adecuados para muestras sensibles al aire, estudios catalíticos y experimentos de valoración
  • Inyecte muestras o reactivos fácilmente en tubos de RMN
  • Para usar con tubos de RMN de precisión de pared delgada de 5 mm de diámetro exterior
  • Fabricado en un entorno controlado y con materias primas certificadas para garantizar su uniformidad
Especificaciones
Tamaño del tapón 5,0 mm
Preesterilizados N.º
Tipo de producto Tapón para tubos de RMN
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Caucho
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Muestras sensibles al aire, estudios catalíticos, experimentos de valoración
Cantidad 100
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de NMR de precisión con pared fina de 5 mm de diámetro externo
Desechables Uso limitado