Learn More
Bel Art™ Frigimat™ Máquina de hielo seco junior
Código de producto. 11725748 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bolsa de repuesto
Máquina de hielo seco junior
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11725748 Bolsa de repuesto paquete de 3
12952580 Máquina de hielo seco junior cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11725748 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor 0371690
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Includes
Boquilla de latón con cono de polipropileno, abrazadera, bolsa de tela para uso intensivo
Produce hielo seco en forma de copos o nieve
  • Enrosque la boquilla directamente al cilindro de LCO2 comprimido; el cilindro debe tener un tubo de inmersión
  • Cuando la válvula del cilindro se abre aproximadamente 0,75 vueltas, el LCO2 se expande dentro de la bolsa para crear nieve de hielo seco; A continuación, la válvula se cierra y la bolsa está lista para extraerse y vaciarse
  • Fije la bolsa al cono en la boquilla con la abrazadera
  • Después de vaciarla, la bolsa se puede volver a colocar inmediatamente para su siguiente llenado
  • Rinde 0,77 kg (1,7 lb) de hojuelas por bolsa
Información de órdenes
Cono, 5L x 2,312 in Diámetro (127 x 59 mm) en su extremo más ancho. Bolsa, 6 diá. x 12 in L (15 × 31 cm).
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 30 x 15cm (11,81 x 5,9 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de hielo seco
Para utilizar con (equipo) Máquina de hielo seco Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ Junior
Incluye Bolsas de repuesto para la máquina de hielo seco
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 30cm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 15cm
Material Paño de alta resistencia
Tipo de producto Bolsa de repuesto
Tipo Bolsa para máquina de hielo