Learn More
Bel Art™ Gradillas para placas Petri/placas de contacto SP Scienceware™
Código de producto. 10566384
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10,47 x 6,49 x 7 pulg (26,6 x 16,5 x 17,8cm)
13 x 8,25 x 7 pulg (33,02 x 21 x 17,8 cm)
Para utilizar con (equipo):
Placas de Petri y tapas (100 mm de diámetro)
Placas de contacto con tapas (72 mm de diámetro)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10566384 10,47 x 6,49 x 7 pulg (26,6 x 16,5 x 17,8cm) Placas de contacto con tapas (72 mm de diámetro) cada uno
13383599 13 x 8,25 x 7 pulg (33,02 x 21 x 17,8 cm) Placas de Petri y tapas (100 mm de diámetro) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566384 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.35€
    74.24€ / paquete de 1
    Ahorro 17.11€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Transporta, incuba y almacena de forma segura hasta 60 placas de contacto con tapas (hasta 72 mm de diámetro) o 42 placas Petri con tapas (hasta 100 mm de diámetro) para agilizar el procesamiento de muestras en las mesas de trabajo.
Transporta, incuba y almacena de forma segura hasta 60 placas de contacto con tapas (de hasta 72 mm de diámetro) o 42 placas Petri con tapas (de hasta 100 mm de diámetro) para optimizar el procesamiento de muestras en las mesas de trabajo.
  • Compatible con placas de contacto RODAC™ y BD™ o placas y tapas de Petri de 100 mm
  • La gradilla está configurada en 6 columnas con ranuras de acceso inferior para una extracción fácil y segura de los elementos
  • El divisor central tiene un asa integrada y un amplio espacio para etiquetado
  • Se pueden apilar y bloquear hasta cuatro gradillas para evitar golpes accidentales
  • Una base pequeña y estable conserva el espacio de la mesa de trabajo
  • Fabricada en polipropileno blanco esterilizable en autoclave con vapor a 121°C(250°F)
  • Las gradillas se envían en un paquete plano y se montan fácilmente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Petri Dishes
Material Polipropileno
Posiciones 60
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de contacto con tapas (72 mm de diámetro)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,47 x 6,49 x 7 pulg (26,6 x 16,5 x 17,8cm)
Longitud (métrico) 26,6 cm
Longitud (imperial) 10,47 in
Anchura (imperial) 6,49 in
Altura (imperial) 7 pulg
Incluye Divisor central con asa
Tipo de producto Petri Dish Rack
Diámetro interior (métrico) 72 mm
Altura (métrico) 17,8 cm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 16,5 cm