Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para incubadoras
Código de producto. 17550656
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del frasco:
30 mL
Relleno del frasco:
Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio
Frasco de plástico/gránulos de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del frasco Relleno del frasco unitSize
17550656 30 mL Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio cada uno
17580656 30 mL Frasco de plástico/gránulos de vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Código de producto. 17550656 Proveedor H-B Frio-Temp N.º de proveedor B602100400
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires
Pila AAA (2)
Los termómetros digitales verifican las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.Disponibles calibrados para aplicaciones y equipos específicos.
  • Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
  • Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple con los requisitos de ISO 17025
  • Probado y calibrado en HB' Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente.
Especificaciones
Relleno del frasco Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 30 mL
Puntos de calibración Incubadora de 37 °C
Certificaciones/conformidad Probado y calibrado en HB' Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente, marcado CE.
Para utilizar con (aplicación) Calibración y verificación de temperatura
Altura (imperial) 0,7 in
Altura (métrico) 19 mm
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Longitud del cable (imperial) 3,3 ft
Longitud de la sonda (imperial) 1,2 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud de la sonda (métrico) 30 mm
Tipo de sonda Resistente al agua.
Resolución 0,1 °C/°F
Anchura (imperial) 1,6 in
Tipo de producto Pantalla doble, alarma con cronómetro; sonda WP de 30 mm (2)/cable de 1 m (2); requiere pilas AAA(2)
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C de temperatura externa
Calibrated Incubadora
Para utilizar con (equipo) Congeladores, refrigeradores, incubadoras
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Doble
Anchura (métrico) 40 mm