Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para aplicaciones generales
Código de producto. 30193457 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del frasco:
10 mL
30 mL
30 mL
Relleno del frasco:
Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio
Frasco de plástico (2)/líquido orgánico
Frasco de plástico/gránulos de vidrio
Frasco de vidrio/gránulos de vidrio
Longitud del cable (métrico):
1 m
1,5 m
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del frasco Relleno del frasco Longitud del cable (métrico) unitSize
30193457 30 mL Frasco de vidrio/gránulos de vidrio 3 m cada uno
17550676 10 mL Frasco de plástico (2)/líquido orgánico 1 m cada uno
17540676 30 mL Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio 1 m cada uno
17511575 30 mL Frasco de plástico/gránulos de vidrio 1 m cada uno
15371285 30 mL Frasco de vidrio/gránulos de vidrio 1,5 m cada uno
30193454 30 mL Frasco de vidrio/gránulos de vidrio 3 m cada uno
6 options
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Código de producto. 30193457
Marca: H-B Frio-Temp B607300000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Includes
Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Requires
AAA battery
Los termómetros digitales verifican las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.Disponibles calibrados para aplicaciones y equipos específicos.
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • All models include accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
  • Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No. 2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
  • Individually serialized, CE marked
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized.
Especificaciones
Relleno del frasco Frasco de vidrio/gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 30 mL
Puntos de calibración 0°, 100°C
Certificaciones/conformidad Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized, CE marked.
Para utilizar con (aplicación) Temperature Calibration and Verification
Altura (imperial) 4.3 in.
Altura (métrico) 110 mm
Incluye Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Longitud del cable (imperial) 9.8 ft.
Longitud de la sonda (imperial) 3.1 in.
Longitud del cable (métrico) 3 m
Longitud de la sonda (métrico) 79 mm
Tipo de sonda Angled Stainless Steel
Resolución 0.1°C/°F
Anchura (imperial) 2.6 in.
Tipo de producto Max/Min, High/Low Alarm, 10-Event Recording with Date/Time Stamp; 79mm (3.1 in.) Angled Stainless Steel / 3m (9.8 ft.) Coated; AAA battery required
Temperatura máx. (imperial) 392°F
Temperatura máxima 200°C
Temperatura mín. (imperial) -58°F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to +392°F
Intervalo de temperatura (métrico) -50°C to +200°C
Calibrated Yes
Para utilizar con (equipo) Freezers, refrigerators, incubators, ovens
Exactitud ±0.5°C from −20° to 100°C
Otherwise ±1.5°C
Subdivisión 0.1°
Pantalla Electronic
Anchura (métrico) 65 mm