Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para aplicaciones generales
Código de producto. 17550676
Change view
Click to view available options
Tamaño del frasco:
10 mL
30 mL
30 ml
Relleno del frasco:
Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio
Frasco de plástico (2)/líquido orgánico
Frasco de plástico/gránulos de vidrio
Frasco de vidrio/gránulos de vidrio
Longitud del cable (métrico):
1 m
1,5 m
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del frasco Relleno del frasco Longitud del cable (métrico) unitSize
17550676 10 mL Frasco de plástico (2)/líquido orgánico 1 m cada uno
17540676 30 mL Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio 1 m cada uno
17511575 30 mL Frasco de plástico/gránulos de vidrio 1 m cada uno
15371285 30 ml Frasco de vidrio/gránulos de vidrio 1,5 m cada uno
30193454 30 ml Frasco de vidrio/gránulos de vidrio 3 m cada uno
30193457 30 ml Frasco de vidrio/gránulos de vidrio 3 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Código de producto. 17550676 Proveedor H-B Frio-Temp N.º de proveedor B610000600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires
Pila AAA (2)
Los termómetros digitales verifican las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.Disponibles calibrados para aplicaciones y equipos específicos.
  • Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
  • Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple con los requisitos de ISO 17025
  • Probado y calibrado en HB' Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente.
Especificaciones
Relleno del frasco Frasco de plástico (2)/líquido orgánico
Tamaño del frasco 10 mL
Puntos de calibración 0°, 50 °C
Certificaciones/conformidad Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente, marcado CE.
Para utilizar con (aplicación) Calibración y verificación de temperatura
Altura (imperial) 1,8 in
Altura (métrico) 45 mm
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Longitud del cable (imperial) 3,3 ft
Longitud de la sonda (imperial) 1,25 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud de la sonda (métrico) 32 mm
Tipo de sonda Resistente al agua
Resolución 0,1 °C/°F
Anchura (imperial) 5,3 in
Tipo de producto Pantalla doble, máx./mín., marcas de fecha y hora, alarma; sonda WP de 32 mm (2)/cable de 1 m (2); requiere pilas AAA(2)
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C de temperatura externa
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Congeladores, refrigeradores, incubadoras
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Doble
Anchura (métrico) 135 mm