Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para aplicaciones generales
Beskrivning
Innehåller
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Kräver
Pila AAA
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple con los requisitos de ISO 17025
- Probado y calibrado en HB' Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Certifikat
Marcado CE
Uppfyllande
Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente.
Specifikationer
Specifikationer
| Relleno del frasco | Frasco de vidrio/gránulos de vidrio |
| Tamaño del frasco | 30 ml |
| Puntos de calibración | 0°, 100 °C |
| Certificaciones/conformidad | Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente, marcado CE. |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación de temperatura |
| Altura (imperial) | 3,8 in |
| Altura (métrico) | 97 mm |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
| Longitud del cable (imperial) | 4,9 ft |
| Longitud de la sonda (imperial) | 3,2 in |
| Visa mer |