Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Termómetros electrónicos calibrados con sonda de acero inoxidable: -50° /+200 °C (-58 °F)° /+392 °F)
Descripción
Includes
Se proporcionan instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Requires
Pila AAA
- Longitud de sonda de 12,4 cm (4,9 pulg) con acabado de revestimiento
- Las características disponibles incluyen un registro de 10 acontecimientos, lecturas de temperatura mín./máx. y alarmas
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Probado y calibrado en el laboratorio exclusivo de HB, triplemente acreditado y registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST; serializado individualmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°, 100 °C |
| Certificaciones/conformidad | Probado y calibrado en HB' Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2005, acreditado por A2LA (Cert. No. 2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST . Serializados individualmente, marcado CE. |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación de la temperatura; se utiliza cuando se necesitan sondas resistentes a productos químicos |
| Altura (métrico) | 97 mm |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
| Longitud del cable (métrico) | 1,5 m |
| Longitud de la sonda (métrico) | 125 mm |
| Tipo de sonda | Acero inoxidable |
| Resolución | 0,1 °C/°F |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Mostrar más |