Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento SP Scienceware™ de 10 mm de diámetro exterior
Código de producto. 15368658
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
17,8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15368658 17,8 cm paquete de 100
1 options
Nota: Para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad.
Código de producto. 15368658 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 660000081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    488.53€ / paquete de 100
    Ahorro 7.47€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Nota: Para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad.
Diseñado para uso rutinario con muestras de moléculas pequeñas (PM <500), Wilmad-LabGlass Los tubos de RMN de alto rendimiento de 10 mm de diámetro exterior son ideales para usar en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio (hasta 600 MHz).
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple las disposiciones de tipo 1 clase B de la norma ASTM y reconocido como N51A
  • Este vidrio puede contener Fe2O3, que es paramagnético y puede afectar a la calidad de homogeneización en campos de alta intensidad
  • Resolución espectral garantizada para muestras de moléculas pequeñas (< 500 MW) de hasta 600 MHz
  • Inclinación media de 60 micrómetros
  • Ideal para aplicaciones de adquisición de imágenes de IRM
  • Se incluyen tapones de RMN desechables azules; otros colores disponibles por separado
  • Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
Especificaciones
Camber (Metric) 60 μm
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros de NMR de campo bajo a medio (hasta 600 MHz)
Longitud (métrico) 17,8 cm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de NMR de alto rendimiento
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 9,944 ± 0,025 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras de moléculas pequeñas (MW<500)
Incluye Tapones de RMN desechables azules
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (imperial) 0,02 in
Grosor de la pared (métrico) 0,60 mm
Cantidad 100
Modelo WG-4000-7