Learn More
IKA™ Gradilla SP
Código de producto. 17503646 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Almacenamiento colgante para secado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
17503646 Almacenamiento colgante para secado cada uno
1 options
Código de producto. 17503646 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020104809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    67.92€ / paquete de 1
    Ahorro 8.08€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
La gradilla SP para husillos ROTAVISC ofrece espacio suficiente para una gran variedad de husillos diferentes para el almacenamiento en suspensión cerca del dispositivo o para el secado.
  • La gradilla de acero inoxidable (AISI 304/1.4301)
  • Para ROTAVISC
  • Ofrece espacio suficiente para una gran variedad de husillos diferentes para el almacenamiento en suspensión cerca del dispositivo o para el secado.
  • Dimensiones (An × Al × F): 290 x 160 x 80 mm
  • Peso: 0,633 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable 1,4301
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento colgante para secado